IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Pulver
Lieferant: Merck
Synonyme:
IPTG
PHG0010-5G
SIALPHG0010-5GEA
0
EUR
SIALPHG0010-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Pulver
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238.31 g/mol Siedepunkt: 402 |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Quality level | 300 |