2,4-Chinolindiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

Q1336-10G
SIALQ1336-10GEA 28.1 EUR
SIALQ1336-10G
2,4-Chinolindiol, Sigma-Aldrich®
2,4-Chinolindiol
Formel: C₉H₇NO₂
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006744
CAS-Nummer: 86-95-3
EINECS: 201-711-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR