Chinoxalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

Q1603-25G
SIALQ1603-25GEA 36 EUR
SIALQ1603-25G
Chinoxalin, Sigma-Aldrich®
Quinoxaline
Formel: C₈H₆N₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,1485 g/cm³ (32 °C)
MDL: MFCD00006719
CAS-Nummer: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR