O15-Palmitoylretinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Retinyl palmitate, Retinol palmitate, alle-trans-Retinylpalmitat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R1512-5G
SIALR1512-5GEA
31.8
EUR
SIALR1512-5G
O15-Palmitoylretinol, Sigma-Aldrich®
Vitamin A palmitate
Formel:
C₃₆H₆₀O₂ Molecular Weight: 524,87 g/mol |
MDL:
MFCD00019414 CAS-Nummer: 79-81-2 EINECS: 201-228-5 |