D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
R1757-10G-A
R1757-100G-A
R1757-25G-A
SIALR1757-10G-AEA
42.4
EUR
SIALR1757-10G-A
SIALR1757-100G-A
SIALR1757-25G-A
D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150.13 g/mol Siedepunkt: 331 Schmelzpunkt: 90…95 °C Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135453 CAS-Nummer: 50-69-1 EINECS: 200-059-4 Merck Index: 12,08371 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...