Rubidiumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Rubidiumchloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

R2252-10G
SIALR2252-10GEA 134 EUR
SIALR2252-10G
Rubidiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR