L(+)-Ribose, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

R4377-1G
SIALR4377-1GEA 573 EUR
SIALR4377-1G
L(+)-Ribose, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167010
CAS-Nummer: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR