Resveratrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

R5010-100MG R5010-500MG
SIALR5010-100MGEA 229 EUR
SIALR5010-100MG SIALR5010-500MG
Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0
Merck Index: 12,08326

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR