Rifampicin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy- 2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl- 1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca- [1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan- 1,11(2H)-dion-21-acetat, Rifampin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7382-1G
R7382-5G
SIALR7382-1GEA
208
EUR
SIALR7382-1G
SIALR7382-5G
Rifampicin, Sigma-Aldrich®
Rifampicin
Formel:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Schmelzpunkt: 183…188 °C |
MDL:
MFCD00151389 CAS-Nummer: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |