Acid red 52 ~75% (Farbstoffgehalt), Pulver, BioReagent fluoreszierender Farbstoff, auf Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Food Red No.106, Sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulphonate, Kiton Red S, Sulphorhodamine B sodium salt, Lissamine rhodamine B-200
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S1402-25G
S1402-5G
S1402-1G
SIALS1402-25GEA
999
EUR
SIALS1402-25G
SIALS1402-5G
SIALS1402-1G
Acid red 52 ~75% (Farbstoffgehalt), Pulver, BioReagent fluoreszierender Farbstoff, auf Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Acid red 52
Sulforhodamine B sodium salt used as a fluorescent dye to quantify cellular proteins in cultured cells.
- fluorescence - λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
Formel:
C₂₇H₃₀N₂O₇S₂ Molecular Weight: 580.65 g/mol |
MDL:
MFCD00010180 CAS-Nummer: 3520-42-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...