Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz

MQ200

S2679-100G S2679-1KG S2679-500G
SIALS2679-100GEA 66 EUR
SIALS2679-100G SIALS2679-1KG SIALS2679-500G
Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160.10 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR