Natriumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S3139-1KG
S3139-250G
S3139-500G
SIALS3139-1KGEA
412
EUR
SIALS3139-1KG
SIALS3139-250G
SIALS3139-500G
Natriumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel:
NaH₂PO₄ Molecular Weight: 119.98 g/mol Schmelzpunkt: ∼650 °C Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003527 CAS-Nummer: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...