tri-Natriumcitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S4641-1KG S4641-25G S4641-500G S4641-5KG
SIALS4641-1KGEA 68.4 EUR
SIALS4641-1KG SIALS4641-25G SIALS4641-500G SIALS4641-5KG
tri-Natriumcitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR