cis-Stilben, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis-1,2-Diphenylethen, Isostilben, cis-1,2-Diphenylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S4808-10G
S4808-1G
S4808-5G
SIALS4808-10GEA
203
EUR
SIALS4808-10G
SIALS4808-1G
SIALS4808-5G
cis-Stilben, Sigma-Aldrich®
cis-Stilben
Formel:
(C₆H₅)CHCH(C₆H₅) Molecular Weight: 180.25 g/mol Siedepunkt: 307 Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004788 CAS-Nummer: 645-49-8 EINECS: 211-445-7 Merck Index: 12,08972 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...