di-Natriumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S5136-100G S5136-1KG S5136-500G S5136-5KG
SIALS5136-100GEA 44.3 EUR
SIALS5136-100G SIALS5136-1KG SIALS5136-500G SIALS5136-5KG
di-Natriumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805