di-Natriummetasilicat Nonahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Sodium metasilicate nonahydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S5904-1KG
SIALS5904-1KGEA 438 EUR
SIALS5904-1KG
di-Natriummetasilicat Nonahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriummetasilicat Nonahydrat
Formel: Na₂SiO₃·9H₂O
Molecular Weight: 284,2 g/mol
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 2,62 g/cm³ (21 °C)
CAS-Nummer: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR