L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S6170-1KG
SIALS6170-1KGEA 237 EUR
SIALS6170-1KG
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Molecular Weight: 282,22 g/mol
Schmelzpunkt: 70…80 °C
Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR