Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S6546-1L S6546-4L
SIALS6546-1LEA 106 EUR
SIALS6546-1L SIALS6546-4L
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR