Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

MQ100

S7602-25G S7602-5G
SIALS7602-25GEA 72.8 EUR
SIALS7602-25G SIALS7602-5G
Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 322
Schmelzpunkt: 107
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR