Sarkosin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S7672-100G S7672-10MG S7672-25G
SIALS7672-100GEA 555 EUR
SIALS7672-100G SIALS7672-10MG SIALS7672-25G
Sarkosin, Sigma-Aldrich®
Sarkosin
Formel: C₃H₇NO₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004279
CAS-Nummer: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR