D(+)-Saccharose, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker

MQ300

S7903-250G S7903-1KG S7903-5KG
SIALS7903-250GEA 46.7 EUR
SIALS7903-250G SIALS7903-1KG SIALS7903-5KG
D(+)-Saccharose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR