Natriumnitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Natronsalpeter

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S8170-1KG S8170-250G
SIALS8170-1KGEA 186 EUR
SIALS8170-1KG SIALS8170-250G
Natriumnitrat, Sigma-Aldrich®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Molecular Weight: 84.99 g/mol
Siedepunkt: 380
Schmelzpunkt: 308
Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR