Succinimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,5-Pyrrolidindion, Bernsteinsäureimid, 1,4-Butandisäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S9381-500G
SIALS9381-500GEA 140 EUR
SIALS9381-500G
Succinimid, Sigma-Aldrich®
Succinimid
Formel: C₄H₅NO₂
Molecular Weight: 99,09 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005495
CAS-Nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR