di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS, Fluka™

Lieferant: Merck

Synonyme: sek. Natriumphosphat Heptahydrat, Natriumphosphat dibasisch Heptahydrat

S9390-100G
SIALS9390-100GEA 38.9 EUR
SIALS9390-100G
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS, Fluka™
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Molecular Weight: 268,07 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR