di-Natriumtetraborat Decahydrat ≥99,5% ACS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate

S9640-25G
SIALS9640-25GEA 25.5 EUR
SIALS9640-25G
di-Natriumtetraborat Decahydrat ≥99,5% ACS, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Molecular Weight: 381.37 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR