Stärke, löslich, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S9765-100G S9765-1KG S9765-250G S9765-500G
SIALS9765-100GEA 36.1 EUR
SIALS9765-100G SIALS9765-1KG SIALS9765-250G SIALS9765-500G
Stärke, löslich, Sigma-Aldrich®
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR