Sulfachlorpyridazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S9882-100G
SIALS9882-100GEA 160 EUR
SIALS9882-100G
Sulfachlorpyridazin, Sigma-Aldrich®
Sulfachlorpyridazin
Formel: C₁₀H₉ClN₄O₂S
Molecular Weight: 284,7221 g/mol
MDL: MFCD00057371
CAS-Nummer: 80-32-0
EINECS: 201-269-9