Resiquimod, weiß, Pulver
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-a,a-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, 1-(4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha,alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R-848
SML0196-10MG
SIALSML0196-10MGEA
117
EUR
SIALSML0196-10MG
Resiquimod, weiß, Pulver
Resiquimod
Formel:
C₁₇H₂₂N₄O₂ Molecular Weight: 314,389 g/mol |
MDL:
MFCD00937759 CAS-Nummer: 144875-48-9 |