Dasatinib, beige, Pulver

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)thiazole-5-carboxamide

SML2589-50MG
SIALSML2589-50MGEA 41.6 EUR
SIALSML2589-50MG
Dasatinib, beige, Pulver
Dasatinib
Formel: C₂₂H₂₆ClN₇O₂S
Molecular Weight: 488 g/mol
MDL: MFCD11046566
CAS-Nummer: 302962-49-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay ≥98% (HPLC)
Solubility 2 mg/ml

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR