Tricin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
T0377-100G T0377-1KG T0377-250G T0377-25G T0377-25KG T0377-5KG
SIALT0377-100GEA 112 EUR
SIALT0377-100G SIALT0377-1KG SIALT0377-250G SIALT0377-25G SIALT0377-25KG SIALT0377-5KG
Tricin, Sigma-Aldrich®
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Schmelzpunkt: 187 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724