L(+)-Weinsäure ≥99,5%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

T109-500G-A T109-3KG-A
SIALT109-500G-AEA 50.5 EUR
SIALT109-500G-A SIALT109-3KG-A
L(+)-Weinsäure ≥99,5%, Sigma-Aldrich®
Formel: C₄H₆O₆
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR