1,2,4,5-Tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T11657-5G
SIALT11657-5GEA 77.6 EUR
SIALT11657-5G
1,2,4,5-Tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000307
CAS-Nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 2387
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR