Tetrahydropyran-2-methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T14605-5G
SIALT14605-5GEA
45.2
EUR
SIALT14605-5G
Tetrahydropyran-2-methanol, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006624 CAS-Nummer: 100-72-1 EINECS: 202-882-4 |