Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1502-100G
T1502-1KG
T1502-250G
T1502-500G
SIALT1502-100GEA
58
EUR
SIALT1502-100G
SIALT1502-1KG
SIALT1502-250G
SIALT1502-500G
Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012596 CAS-Nummer: 637-39-8 EINECS: 211-284-2 |