DL-Threonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1520-100G
SIALT1520-100GEA
331
EUR
SIALT1520-100G
DL-Threonin, Sigma-Aldrich®
DL-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ Molecular Weight: 119,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063722 CAS-Nummer: 80-68-2 EINECS: 201-300-6 |