2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T16403-100G
T16403-25G
SIALT16403-100GEA
127
EUR
SIALT16403-100G
SIALT16403-25G
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O₅ Siedepunkt: 100…102 °C (40 mmHg) Schmelzpunkt: 196…198 °C Dichte: 1,498 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002278 CAS-Nummer: 131-55-5 EINECS: 205-028-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...