Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetramethylammoniumtetrafluoroborate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T19550-25G
SIALT19550-25GEA 140 EUR
SIALT19550-25G
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₄H₁₂BF₄N
Molecular Weight: 160.95 g/mol
Schmelzpunkt: 418
MDL: MFCD00011745
CAS-Nummer: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR