Tetramethylensulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrahydrothiophen-1-oxid, Thiacyclopentan-1-oxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T22403-25G
SIALT22403-25GEA
80
EUR
SIALT22403-25G
Tetramethylensulfoxid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylensulfoxid
Formel:
C₄H₈OS Molecular Weight: 104,17 g/mol |
MDL:
MFCD00005477 CAS-Nummer: 1600-44-8 EINECS: 216-493-2 |