1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N,N'-Diphenylthioharnstoff, Thiocarbanilid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T28355-25G
SIALT28355-25GEA 43.2 EUR
SIALT28355-25G
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₁₃H₁₂N₂S
Molecular Weight: 228,32 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Dichte: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004921
CAS-Nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03366

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR