2-Toluolthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T28509-5G
SIALT28509-5GEA 62.3 EUR
SIALT28509-5G
2-Toluolthiol, Sigma-Aldrich®
2-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4,5 °C
Dichte: 1,041 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004838
CAS-Nummer: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR