2,2'-Thiodiessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Thiodiglycolsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T30007-25G
SIALT30007-25GEA 42.2 EUR
SIALT30007-25G
2,2'-Thiodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodiessigsäure
Formel: C₄H₆O₄S
Molecular Weight: 150,16 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Dichte: 1,661 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004359
CAS-Nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09467

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR