3,3'-Thiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3-Thiodipropionic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T30201-100G T30201-3KG
SIALT30201-100GEA 77.6 EUR
SIALT30201-100G SIALT30201-3KG
3,3'-Thiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®
3,3'-Thiodipropionsäure
Formel: C₆H₁₀O₄S
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002781
CAS-Nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR