2-Thioxo-4-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Thioxoimidazolidin-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T30406-25G
SIALT30406-25GEA
170
EUR
SIALT30406-25G
2-Thioxo-4-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
2-Thiohydantoin
Formel:
C₃H₄N₂OS Molecular Weight: 116,14 g/mol |
MDL:
MFCD00005277 CAS-Nummer: 503-87-7 EINECS: 207-977-4 |