Thiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzolthiol, Phenylmercaptan, Mercaptobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T32808-100G T32808-1KG T32808-500G
SIALT32808-100GEA 55.2 EUR
SIALT32808-100G SIALT32808-1KG SIALT32808-500G
Thiophenol, Sigma-Aldrich®
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
Molecular Weight: 110.18 g/mol
Siedepunkt: 169
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.0728 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004826
CAS-Nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,09492

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR