(Phenylthio)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T33006-25G
SIALT33006-25GEA 81.2 EUR
SIALT33006-25G
(Phenylthio)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(Phenylthio)essigsäure
Formel: C₈H₈O₂S
Molecular Weight: 168,22 g/mol
MDL: MFCD00004355
CAS-Nummer: 103-04-8
EINECS: 203-073-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR