Thiosalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T33200-100G T33200-500G T33200-5G
SIALT33200-100GEA 59.5 EUR
SIALT33200-100G SIALT33200-500G SIALT33200-5G
Thiosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Thiosalicylsäure
Formel: C₇H₆O₂S
Molecular Weight: 154.19 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Dichte: 1.489 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004836
CAS-Nummer: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9
Merck Index: 12,09498

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR