p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

T35920-100G T35920-500G T35920-5G T35920-15KG T35920-3KG
SIALT35920-100GEA 33.7 EUR
SIALT35920-100G SIALT35920-500G SIALT35920-5G SIALT35920-15KG SIALT35920-3KG
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR