DL-m-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-Hydroxyphenylalanin, 3-(m-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T3629-1G
SIALT3629-1GEA 224 EUR
SIALT3629-1G
DL-m-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
DL-m-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 1,456 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002597
CAS-Nummer: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 12,09971