m-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T36609-100G
T36609-500G
T36609-5G
SIALT36609-100GEA
39.6
EUR
SIALT36609-100G
SIALT36609-500G
SIALT36609-5G
m-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
m-Toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 263 Schmelzpunkt: 108…111 °C Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002523 CAS-Nummer: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 12,09673 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...