m-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T36609-100G T36609-500G T36609-5G
SIALT36609-100GEA 39.6 EUR
SIALT36609-100G SIALT36609-500G SIALT36609-5G
m-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR